MABN645
Anti-CD39 Antibody, clone 5E12
clone 5E12, 1 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, NTPDase 1, Ecto-ATP diphosphohydrolase 1, Ecto-ATPDase 1, Ecto-ATPase 1, Ecto-apyrase, Lymphoid cell activation antigen, CD39
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E12, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Entpd1(12495)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: Various dilutions of this antibody detected CD39 in CD11b+ mouse splenocytes.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13