MABN471
Anti-Tau Antibody, PAD, clone TNT-1
clone TNT-1, from mouse
Sinônimo(s):
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Tau
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TNT-1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Tau, PAD in human Alzheimer′s brain tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Tau, PAD in normal and Alzheimer′s tissues from entorhinal cortex, hippocampus, inferior temporal gyrus, and superior gyrus of control (Kanaan, N. M., et al. (2011). J Neurosci. 31(27):9858-9868.).
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Tau, PAD in recombinant Tau protein (Kanaan, N. M., et al. (2011). J Neurosci. 31(27):9858-9868.).
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Tau, PAD in 10 µg of rat cortex tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
rat cortex tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1