MABN390
Anti-Sigma IR Antibody, clone ICR-SIG1R-A
clone ICR-SIG1R-A, from rat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ICR-SIG1R-A, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (immunogen homology)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2c
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIGMAR1(10280)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect Sigma IR in human cancer cells including pancreatic carcinoma and sarcoma cell lines and xenografts.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect Sigma IR in tumor cells.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect Sigma IR in human cancer cells including pancreatic carcinoma and sarcoma cell lines and xenografts.
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Sigma IR in 10 µg of colo-587 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Colo-587 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1