MABN2438
Anti-RPE65 Antibody, clone KPSA1
Sinônimo(s):
All-trans-retinyl-palmitate hydrolase, EC:3.1.1.64, Lutein isomerase, Meso-zeaxanthin isomerase, Retinal pigment epithelium-specific 65 kDa protein, Retinoid isomerohydrolase, Retinol isomerase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
KPSA1, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
direct ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... RPE65(6121)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Bovine retina microsomal preparation.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected RPE65 in Bovine retina microsomal preparation.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RPE65 in Western Blotting applications (Golczak, M., et al. (2010). J Biol Chem. 285(13):9667-9682; Banskota, S., et al. (2022). Cell. 185(2):250-265.e16).
Immunoaffinity Purification: A representative lot was used for purification of crossed-linked RPE65.(Golczak, M., et al. (2010). J Biol Chem. 285(13):9667-9682).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected RPE65 in Immunohistochemistry applications (Amengual, J., et al. (2014). Hum Mol Genet. 23(20):5402-17).
ELISA Analysis: A representative lot detected RPE65 in ELISA applications (Golczak, M., et al. (2010). J Biol Chem. 285(13):9667-9682).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1