MABN2416M
Anti-HSD17B10 Antibody, clone 5F3
clone 5F3, from mouse
Sinônimo(s):
3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 10, 17-beta-HSD 10, 3-hydroxy-2-methylbutyryl-CoA dehydrogenase, 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type II, Endoplasmic reticulum-associated amyloid beta-peptide-binding protein,
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSD17B10(3028)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HSD17B10 in Immunocytochemistry applications (Frackowiak, J., et. al. (2001). Brain Res. 907(1-2):44-53).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HSD17B10 in Western Blotting applications (Frackowiak, J., et. al. (2001). Brain Res. 907(1-2):44-53).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1:1,000 dilution from a representative lot detected HSD17B10 in human placenta and human breast cancer tissues.
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HSD17B10 in 10 µg of HEK293T cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1