MABN852
Anti-APP Antibody, clone 2B3
clone 2B3, from mouse
Sinônimo(s):
Amyloid-beta A4 protein, ABPP, APPI, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, Amyloid-beta precursor protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited beta amyloid production in MOG-G-UVW culture media (Thomas, R.S., et. al. (2011). FEBS J. 278(1):167-78).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected APP in Western Blotting applications (Thomas, R.S., et. al. (2011). FEBS J. 278(1):167-78).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected APP in Immunocytochemistry applications (Thomas, R.S., et. al. (2013). Neuroreport. 24(18):1058-61).
Neuroscience
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected APP in mouse cortical neurons.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade