MABN2414
Anti-phospho-NHE3 (Ser605) Antibody, clone 10A8
clone 10A8, from mouse
Sinônimo(s):
Sodium/hydrogen exchanger 3, Na(+)/H(+) exchanger 3, Solute carrier family 9 member 3, NHE-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10A8, monoclonal
reatividade de espécies
opossum, rat, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer605)
Informações sobre genes
rat ... Slc9A3(24784)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
ELISA Analysis: A representative lot detected phospho-NHE3 (Ser605) in ELISA applications (Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Reanl Physiol. 289(2):F249-58).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Sodium/hydrogen exchanger 3 in lysate from COS-7 cells transfected with wild- type NHE-3 (pSer605). It did not detect NHE-3 in lysate from untransfected COS-7 cells or those transfected with mutated NHE-3 (S605G).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash