MABN20
Anti-HCN1 Antibody, clone N70/28
clone N70/28, from mouse
Sinônimo(s):
hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 1, brain cyclic nucleotide gated channel 1, Brain cyclic nucleotide-gated channel 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N70/28, monoclonal
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HCN1(348980)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualidade
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected HCN1 on 10 µg of rat brain lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1