MABN1849
Anti-Cereblon Antibody, clone 4A7H6
clone 4A7H6, from mouse
Sinônimo(s):
Cereblon, Protein cereblon
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A7H6, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRBN(51185)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution from a representative lot detected cereblon in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected cereblon in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1