Documentos Principais
IT5SP0004
Millipore
Dispositivo de limpeza IT5 HIM
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Integritest®
Nível de qualidade
Altura
152 mm
6 in.
Largura
6 in.
Profundidade
6 in.
peso
65 oz
compatibilidade
for use with INTEGRITEST® 5
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Informações legais
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany