MABN1846
Anti-Apelin Receptor/APJ, clone 3C3-7 Antibody
clone 3C3-7, from mouse
Sinônimo(s):
Apelin receptor, Angiotensin receptor-like 1, G-protein coupled receptor APJ, G-protein coupled receptor HG11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C3-7, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APLNR(187)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Apelin receptor/APJ in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1