Merck
Pular para
FGLP14250
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 0,22 μm
Fluoropore®, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana Fluoropore
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size, 63 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
142 mm
Sterility:
non-sterile
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
parameter
2.5 air flow rate (L/hr-cm2 at 12 mbar (0.17 psi)), 130 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
128 μm , Typical
gravimetric extractables
≤0.5%
matrix
Fluoropore®
pore size
0.22 μm pore size, 63 % porosity
bubble point
≥1.21 bar (17.6 psi), air with 100% IPA at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código do filtro: FGLP
Nossa membrana Fluoropore® é uma membrana hidrofóbica de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) ligada a um suporte de polietileno de alta densidade para melhorar as características de manuseio do filtro para aplicações normais. As membranas Fluoropore oferecem ampla compatibilidade química, altas taxas de vazão e consistência. (Observe que os itens do catálogo com "FHUP" não são laminados, ou seja, são produzidos sem suporte).
Nossa membrana Omnipore é uma membrana hidrofílica de PTFE compatível com praticamente todos os solventes, ácidos e soluções alcalinas.
Características e benefícios:
- Inerte biológica e quimicamente
- Alta porosidade produz altas taxas de vazão
- Opções hidrofóbica e hidrofílica de PTFE disponíveis para filtração de amostras aquosas e à base de compostos orgânicos
Aplicações:
- Membrana Fluoropore: Clarificação de ácidos, bases e solventes; monitoramento de ar; filtração e ventilação de gases; espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtração de soluções aquosas, clarificação de ácidos e solução alcalina
Tipo de filtro: Filtro de tela
Application
  • Clarificação de ácidos, bases e solventes
  • Filtração ou ventilação de gases
  • Espectroscopia UV
  • Monitoramento de partículas
  • Filtração de fase móvel de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Análise de microplásticos
Other Notes
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove efetivamente contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras.
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
FHLP14250FHLP09050FHLP02500
description
Fluoropore®, hydrophobic
description
Fluoropore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
description
Fluoropore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
description
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
pore size
63 % porosity, 0.22 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size, >60 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, >60 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, >60 % porosity
parameter
2.5 air flow rate (L/hr-cm2 at 12 mbar (0.17 psi)), 130 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
parameter
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol), 100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures), >0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
parameter
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley), 100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures), >60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
parameter
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures), ≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol), 0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Fluoropore®
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
diam.
142 mm
diam.
142 mm
diam.
90 mm
diam.
25 mm
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
white filter, plain filter, PTFE membrane
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)