MABN1616
Anti-GADD153/DDIT3/CHOP Antibody, clone 5E5.3
clone 5E5.3, from mouse
Sinônimo(s):
DNA damage-inducible transcript 3 protein, CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein, C/EBP-homologous protein 10, C/EBP zeta, CHOP, CHOP-10, DDIT-3, Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD153
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E5.3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEBPZ(10153)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected GADD153/DDIT3 in human brain, kidney, and skeletal muscle tissue sections.
Neuroscience
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GADD153/DDIT3 in 10 µg of HUVEC lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1