MABN14
Anti-phospho TDP-43 (Ser409/Ser410) Antibody, clone 1D3
clone 1D3, from rat
Sinônimo(s):
TAR DNA-binding protein 43, TDP-43, TDP43, TAR DNA binding protein-43, Phosphorylated TDP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer409/pSer410)
Informações sobre genes
human ... TARDBP(23435)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in ELISA. (Neumann, M., et al. (2009). Acta Neuropathol. 117:137–149.)
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phosphorylated TDP-43 on 10 µg of human placenta cell lysate.
Descrição-alvo
1) The 25-kDa C-terminal fragment is more prone to phosphorylation at Ser409/Ser410 than full-length TDP-43. (Zhang, Y.J., et al. (2009). PNAS. 106:7607-7612.)
2) 50-52 kDa observed MW . (Buratti, E., et al. (2001). The EMBO Journal 20:1774-1784.)
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human placenta cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13