MABF919
Anti-Ly108/Slamf6 Antibody, clone 3E11
clone 3E11, from rat
Sinônimo(s):
SLAM family member 6, CD352, NK-T-B-antigen, NTB-A, Lymphocyte antigen 108
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Slamf6(30925)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Function Assay: A representative lot, together with a rabbit anti-rat IgG polyclonal antibody, cross-linked surface Ly108 on isolated C57BL/6 mouse thymocytes, resulting in an induction of SAP- and FynT-dependent Ly108 tyrosine phosphorylation (Zhong, M.C., and Veillette, A. (2008). J. Biol. Chem. 283(28):19255 -19264).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot was pre-conjugated with Alexa Fluor 647 and detected the expression of exogenously transfected murine Ly108-1 and Ly108-2 isoforms, but not other SLAM family members (2B4, CD84, CRACC, Ly-9, and SLAM) on the surface of respective mouse BI-141 T cell transfectants (Zhong, M.C., and Veillette, A. (2008). J. Biol. Chem. 283(28):19255 -19264).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot, together with a rabbit anti-rat IgG polyclonal antibody, immunoprecipitated surface Ly108 from isolated C57BL/6 mouse thymocytes (Zhong, M.C., and Veillette, A. (2008). J. Biol. Chem. 283(28):19255 -19264).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the exogenously expressed murine Ly108-1 and Ly108-2 isoforms in lysates from respective mouse BI-141 T cell transfectants (Zhong, M.C., and Veillette, A. (2008). J. Biol. Chem. 283(28):19255 -19264).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis (FC): 1 µg of this antibody detected Ly108/Slamf6 on the surface of one million mouse splenocytes.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2