MABF841
Anti-FCGR2A/C Antibody, clone 11B6
clone 11B6, from mouse
Sinônimo(s):
Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a, Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b, Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-c, IgG Fc receptor II-a, IgG Fc receptor II-b, IgG Fc receptor II-c, CDw32, Fc-g
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11B6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCGR2A(2212) , FCGR2B(2213)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected recombinant FcγRIIc cytoplasmic (CY) domain GST fusion, but not FcγRIIb CY domain GST fusion (Li, X., et al. (2013). Sci. Transl. Med. 5(216):216ra175).
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: An 1:50 dilution of this antibody detected FCGR2A/C in human bone marrow tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1