MABF546
Anti-CD25 Antibody (human), PE, clone BC96
clone BC96, from mouse
Sinônimo(s):
Interleukin-2 receptor subunit alpha, IL-2 receptor subunit alpha, IL-2-RA, IL-2R subunit alpha, IL2-RA, TAC antigen, p55, CD antigen CD25
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BC96, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
pkg of 5 μL (0.06 μg/test)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL2RA(3559)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The BC96 antibody may be used as a marker for expression of CD25 during T and B cell development, on activated mature T and B cells, and for its expression at high levels on natural T regulatory cells (nTreg cells) in the thymus or periphery, and on “induced” peripheral Tregs. This antibody is cross-reactive with CD25 in several non-human species, including Baboon, Chimpanzee, Cynomolgus and Rhesus.
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD25 in one million human peripheral blood lymphocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade