MABF3208
Anti-HPV11 Antibody, clone H11.H3
Sinônimo(s):
HPV-11, Major capsid protein L1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
H11.H3, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 55.8 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b, kappa.
Tested Applications
Enzyme Immunoassay Analysis: A representative lot of this antibody detected HPV11 protein in ELISA application.
Neutralizing: A representative lot of this antibody neutralized HPV11 in neutralizing application (Christensen, N.D., et al. (1994). Virology. 205(1):329-35; Christensen, N.D., et al. (1996). Virology. 224(2):477-86).
ELISA Analysis: A representative lot of this antibody detected HPV11 protein in ELISA application (Christensen, N.D., et al. (1990). J Virol. 64(11):5678-81; Christensen, N.D., et al. (1994). Virology. 205(1):329-35 ; Christensen, N.D., et al. (1996). Virology. 224(2):477-86; Panicker, G., et al. (2021). J Immunol Methods. 498:113136; Jerajani, K., et al. (2022). J Pharm Sci. 111(11):2983-2997).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2