MABF31
Anti-Alpha Defensin-5 (HD5) Antibody, clone 8C8
clone 8C8, from mouse
Sinônimo(s):
defensin, alpha 5, Paneth cell-specific, defensin, alpha 5, preproprotein, defensin-5, defensin 5, Defensin, alpha 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8C8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DEFA5(1670)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected alpha defensin-5 (HD5) in normal human tranverse colon tissue.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Normal human tranverse colon tissue
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1