MABF3091
Anti-LMP1 Antibody, clone 1G6
Sinônimo(s):
LMP-1, Protein p25, Protein p63
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G6, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 42 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
sequência de epítopo
C-terminal cytoplasmic domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
vaccinia virus ... LMP1(3783750)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in B95-8 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected LMP1 in B95-8 cells.
Tested Applications
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected LMP1 in Immunohistochemistry applications (Nicholls, J., et al. (2004). J Virol Methods. 116(1):79-88; Shair, K.H.Y., et al. (2007). PLoS Pathog. 3(11):e166).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected LMP1 in Immunocytochemistry applications (Nicholls, J., et al. (2004). J Virol Methods. 116(1):79-88).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LMP1 in Western Blotting applications (Nicholls, J., et al. (2004). J Virol Methods. 116(1):79-88; Thornburg, N.J., et al. (2006). Oncogene. 25(2):288-97; Hannigan, A., et al. (2010). Mol Cancer. 9:9:184; Rancan, C., et al. (2015). PLoS Pathog. 11(6):e1004906).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1