MABF29
Anti-IL-16 Antibody, clone 14.1
clone 14.1, from mouse
Sinônimo(s):
interleukin 16 (lymphocyte chemoattractant factor), lymphocyte chemoattractant factor, pro-interleukin-16, neuronal interleukin 16, prointerleukin 16
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL16(3603)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC to detect IL-16 in spinal cord cells (Skundric, D., et al., 2005).
Flow Cytometry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in FC to detect IL-16 in human PBMCs (McFadden, C., et al., 2007).
Neutralizing Activity Assay: 1–10 µg/mL of a previous lot was used by an independent laboratory at concentrations sufficient to neutralize bioactivity of IL-16 (Morgan, R., et al., 2007).
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected IL-16 in 10 µg of human serum.
Descrição-alvo
Monomers of IL-16 migrate on SDS-PAGE in the range of 17–20 kDa (Zhang, Y., et al., 1998). Active IL-16 (clone 14.1) is detected at ~17 kDa in WB (Skundric, D., et al., 2005).
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human serum
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1