MABF2791
Anti-CCR9 Antibody, clone 7E7
Sinônimo(s):
C-C chemokine receptor type 9;C-C CKR-9;CC-CKR-9;CCR-9;Chemokine C-C receptor 10;CDw199
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7E7, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 41.91 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG2b
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TACSTD2(4070)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in BALB/c mouse thymocytes.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected CCR9 in one million BALB/c mouse thymocytes.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CCR9 in Immunohistochemistry applications (Guo, Z., et al. (2008). Int Immunol. 20(3):307-15; Pabst, O., et al. (2004). J Exp Med. 199(3):411-6; McGuire, H.M., et al. (2011). Immunity. 34(4):602-15).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CCR9 in Flow Cytometry applications (Guo, Z., et al. (2008). Int Immunol. 20(3):307-15; Pabst, O., et al. (2004). J Exp Med. 199(3):411-6; McGuire, H.M., et al. (2011). Immunity. 34(4):602-15; Svensson, M., et al. (2008). J Leukoc Biol. 83(1):156-64; Chennupati, V., et al. (2010). J Immunol. 185(9):5160-8).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected CCR9 in Immunofluorescence applications (Guo, Z., et al. (2008). Int Immunol. 20(3):307-15; Pabst, O., et al. (2004). J Exp Med. 199(3):411-6; McGuire, H.M., et al. (2011). Immunity. 34(4):602-15).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1