MABF2752
Anti-HHV-8 PF-8 Antibody, clone 11D1
Sinônimo(s):
PF-8;KSHV ORF59
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11D1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 42.41 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
vaccinia virus ... ORF45(4961474)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in BCBL-1 cells.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:50 dilution of this antibody detected Kaposi s sarcoma associated herpesvirus (HHV-8) in 12-O-Tetradecanoylphorbol 13-acetate (TPA) treated (20 ng/mL; 48 h) BCBL-1 cells.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PF-8 of HHV-8 in Immunoprecipitation applications (Chan, S.R., et al. (1998). Virology. 240(1):118-26; Chan, S.R., et al. (2000). J Virol. 74(23):10920-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OF-8 of HHV-8 in Western Blotting applications (Chan, S.R., et al. (1998). Virology.;240(1):118-26; Chan, S.R., et al. (2000). J Virol.;74(23):10920-9).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PF-8 of HHV-8 in Immunocytochemistry applications (Chan, S.R., et al. (1998). Virology.;240(1):118-26).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1