MABF158B
Anti-CD3e (Mouse), PerCP-Cy5.5, clone 145-2C11 Antibody
clone 145-2C11, from hamster(Armenian), PerCP-Cy5.5
Sinônimo(s):
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD3e, CD3e
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
Nível de qualidade
conjugado
PerCP-Cy5.5
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
145-2C11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd3E(12501)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD3e in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.