MABF151A
Anti-CD127 (IL-7Ra) (mouse), violetFluor® 450, clone A7R34 Antibody
clone A7R34, from rat, violetFluor® 450
Sinônimo(s):
Interleukin-7 receptor subunit alpha (IL-7 receptor subunit alpha or IL-7R subunit alpha or IL-7R-alpha or IL-7RA), CD127, CD127 (IL-7Ra)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
violetFluor® 450
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A7R34, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Il7R(16197)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.