MABF116
Anti-CD3 gamma delta (HMT3-2) Antibody, clone Ham25-1157
clone Ham25-1157, from hamster
Sinônimo(s):
T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain, T-cell receptor T3 gamma chain, CD3g, HMT3-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Ham25-1157, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD3G(917)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected CD3 gamma delta in 1X10E5 Jurkat cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1