MABE986
Anti-PTB Antibody, clone BB7
clone Bb7, from mouse
Sinônimo(s):
Polypyrimidine tract-binding protein 1, PTB, 57 kDa RNA-binding protein PPTB-1, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein I, hnRNP I, PTB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Bb7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTBP1(5725)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PTB in HeLa, HUVEC, and NIH/3T3 cells.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PTB in HeLa and WERI-1 nuclear extracts. (Chou, M.Y., et al. (2000). Mol Cell. 5(6):949-57).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PTB in HeLa and WERI-1 nuclear extracts (Sharma, S., et al. (2005). Mol Cell. 19(4):485-496).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PTB in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1