MABE78
Anti-MiTF Antibody, clone 3D1.2
clone 3D1.2, from mouse
Sinônimo(s):
Microphthalmia-associated transcription factor, Class E basic helix-loop-helix protein 32, bHLHe32
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D1.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MITF(4286)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MiTF in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain tissue lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1