MABE649
Anti-Histone H3.3 (H3-3A,H3-3B) Antibody
rabbit monoclonal, RM190
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Histone H3.3 Antibody, clone RM190,
forma do anticorpo
purified antibody
Nível de qualidade
clone
RM190
monoclonal
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, rabbit
concentração
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnica(s)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis (WB): 1 μg/mL of this antibody detected Histone H3.3 in HeLa whole cell lysate and recombinant Histone H3.3.
propriedades físicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2