MABE263-AF647
Anti-unmethylated Histone H3 (Lys9) Antibody, clone 9B1-2G6, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 9B1-2G6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinônimo(s):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone, H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9B1-2G6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Qualidade
A 1:50 dilution of this antibody detected unmethylated Histone H3 (Lys9) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade