MABF1980
Anti-Complement receptor C5aR (CD88) Antibody, clone S5/1
clone S5/1, from mouse
Sinônimo(s):
C5a anaphylatoxin chemotactic receptor 1, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5a-R, CD88
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S5/1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C5AR1(728)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inhibits Activity/Function Analysis: A representative lot detected Complementreceptor C5aR (CD88) in Inhibits Activity applications (Oppermann, M., et. al. (1993). J Immunol. 151(7):3785-94).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Complementreceptor C5aR (CD88) in Flow Cytometry applications (Oppermann, M., et. al. (1993). J Immunol. 151(7):3785-94; Pollok-Kopp, B., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(7):4345-53).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Complementreceptor C5aR (CD88) in Immunoprecipitation applications (Pollok-Kopp, B., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(7):4345-53).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:20,000 dilution of this antibody detected Complementreceptor C5aR (CD88) in two BSA-conjugated C5aR peptides (aa 1-31 and 327-344) phosphorylated at Serine 332, 334, and 338
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade