MABE1881
Anti-EBNA-1 Antibody, clone 1EB12
Sinônimo(s):
Anti-Epstein-Barr nuclear antigen 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1EB12, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 56.43 kDa
observed mol wt ~56 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
vaccinia virus ... EBNA-1(3783774)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected EBNA-1 in Raji cell lysate.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated EBNA-1 in Immunoprecipitation application. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614; Sun, X., et al. (2010). Proc Natl Acad Sci USA. 107(7):3146-51).
ELISA Analysis: A representative lot detected EBNA-1 in ELISA application. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EBNA-1 in Western Blotting application. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614; Sun, X., et al. (2010). Proc Natl Acad Sci USA. 107(7):3146-51).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1