MABE1807
Anti-NuMA1 Antibody, clone AD6-1
clone AD6-1, from mouse
Sinônimo(s):
Nuclear mitotic apparatus protein 1, NuMA protein1, Nuclear matrix protein-22, NMP-22, SP-H antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AD6-1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NUMA1(4926)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected NUMA1 in HepG2 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected NUMA1 in Immunocytochemistry applications (Carminati, M., et. al. (2016). Nat Struct Mol Biol. 23(2):155-63; Gallini, S., et. al. (2016). Curr Biol. 26(4):458-69).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NUMA1 in Western Blotting applications (Carminati, M., et. al. (2016). Nat Struct Mol Biol. 23(2):155-63; Gallini, S., et. al. (2016). Curr Biol. 26(4):458-69).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NUMA1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash