MABE163
Anti-ASF-1 (SF2) Antibody, clone AK96
clone AK96, from mouse
Sinônimo(s):
splicing factor, arginine/serine-rich 1, Alternative-splicing factor 1, pre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit, splicing factor 22, ASF-1, SF2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AK96, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (immunogen homology), mouse (immunogen homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SRSF1(6426)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in western blotting (Sinha, R., et al. (2010). Mol. Cell. Biol. doi:10.1128/MCB.01270-09).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ASF-1 (SF2) in HeLa nuclear extracts (Jablonski, J. A., et al. (2010). Nucleic Acids Research. 38(4):1249-1260).
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ASF-1 (SF2) on 10 µg of human lymph node lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human lymph node lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1