MABE1153
Anti-MRE11 Antibody, clone 15B8.1E7.6
clone 15B8.1E7.6, from hamster(Armenian)
Sinônimo(s):
Double-strand break repair protein MRE11A, MmMRE11A, Meiotic recombination 11 homolog 1, MRE11 homolog 1, Meiotic recombination 11 homolog A, MRE11 homolog A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15B8.1E7.6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MRE11(4361)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected MRE11 in 10 µg of Ramo cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1