MABE1041
Anti-Pax-9 Antibody, clone 7C2 (P9C23)
clone 7C2 (P9C23), from rat
Sinônimo(s):
Paired box protein Pax-9, Pax-9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7C2 (P9C23), monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAX9(5083)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Pax-9 in mouse and human oesophagus tissue lysate (Gerber, J.K., et al. (2002). J Pathol. 197(3):293-297).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Pax-9 in mouse and human oesophagus tissue sections (Gerber, J.K., et al. (2002). J Pathol. 197(3):293-297).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Pax-9 in 10 µg of MOLT 4 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1