MABE1017
Anti-OASIS/CREB3L1 Antibody, clone 44C7
clone 44C7, from mouse
Sinônimo(s):
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, Old astrocyte specifically-induced substance, OASIS, Processed cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, OASIS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
44C7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Creb3L1(26427)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a higher OASIS expression level in Hrd1-/- than in wild-type MEFs. A more elevated OASIS level was also detected in osteoblasts differentiated from Hrd1-/- than from wild-type MEFs following bone morphogenetic protein 2 (BMP2) treatment (Kondo, S., et al. (2012). Cell Death Differ. 19(12):1939-1949).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected OASIS/CREB3L1 in 10 µg of MC3T3-E1 mouse osteoblastic cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1