Documentos
MABE1016
Sigma-Aldrich
Reagente de ligação antipan-ADP-ribose
from Escherichia coli
Sinônimo(s):
pan-ADP-ribose binding reagent
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
O N.º do cat. MABE1016, reagente de ligação antipanADP-ribose, é uma proteína recombinante com cauda His fundida com a cauda Fc de coelho, expressa em e purificada a partir da cepa Rosetta(DE3)pLysS de E. coli (Nº. do cat. 70956). O reagente de ligação antipanADP-ribose é útil para a detecção de afinidade tanto de proteínas mono quanto poliADP-ribosiladas nas membranas, de maneira semelhante à análise de western blot e dot blot baseada em anticorpos. A cauda Fc de coelho permite a visualização da ligação com anticorpos secundários conjugados anticoelho. A cauda Fc também permite que o reagente de ligação antipanADP-ribose seja captado em resinas de proteína A para aplicações de afinidade por pull-down.
Especificidade
poli(ADP-ribose) e mono(ADP-ribose)
Aplicação
Análise de especificidade por dot blot: Este reagente detectou mono(ADPR) na proteína recombinante PARP3, bem como mono(ADPR) e poli(ADPR) na proteína recombinante PARP1 (Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Análise por imunoprecipitação: um lote representativo do reagente de ligação antipanADP-ribose imunoprecipitou proteínas ADP-ribosiladas de um extrato nuclear (Lee Kraus, University of Texas Southwestern).
Análise de western blot: um lote representativo detectou atividade de autoadição de ADP-ribose da PARP1/2/3 e formas mutantes na presença de NAD+ ou vários análogos de NAD+ (Gibson, B.A., et al. (2016). Science. 353(6294):45-50).
Análise de western blot: um lote representativo detectou ADP-ribosilação de NELF-E catalisada por PARP1 em reações enzimáticas isentas de células, bem como ADP-ribosilação de NELF-E marcado com FLAG expresso de forma exógena em células HEK293T. O tratamento com o inibidor de PARP PJ34 ou com o inibidor de P-TEFb/CDK9 flavopiridol reduziu o nível de ADP-ribosilação de NELF-E celular (Gibson, B.A., et al. (2016). Science. 353(6294):45-50).
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
O reagente de ligação antipoliADP-ribose liga-se seletivamente à mono e poli ADP-ribose para uso em western blot, imunocitoquímica e dot blot.
Subcategoria de pesquisa
Modificação pós-tradução geral
Qualidade
Avaliado por western blot em proteínas recombinantes PARP1 e PARP3 ADP-ribosiladas.
Análise de western blot: este reagente detectou mono(ADPR) na proteína recombinante PARP3, bem como mono(ADPR) e poli(ADPR) na proteína recombinante PARP1 (Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Descrição-alvo
Variável dependendo das proteínas-alvo e da extensão da ADP-ribosilação.
forma física
Formato: Purificado
Ni-NTA agarose
Purificado a partir de E. coli por Ni-NTA agarose. Fornecido em tampão contendo Tris 10 mM pH 7,5, NaCl 0,2 M, glicerol 10%, imidazol 10 mM, PMSF 1 mM, β-mercaptoetanol 1 mM, glicerol 10% sem conservantes.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –80 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –80 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Karunakaran Kalesh et al.
Scientific reports, 9(1), 6655-6655 (2019-05-02)
ADP-ribosylation is integral to a diverse range of cellular processes such as DNA repair, chromatin regulation and RNA processing. However, proteome-wide investigation of its cellular functions has been limited due to numerous technical challenges including the complexity of the poly(ADP-ribose)
Daniel Roderer et al.
Nature communications, 10(1), 5263-5263 (2019-11-22)
Tc toxins are bacterial protein complexes that inject cytotoxic enzymes into target cells using a syringe-like mechanism. Tc toxins are composed of a membrane translocator and a cocoon that encapsulates a toxic enzyme. The toxic enzyme varies between Tc toxins
Katie Pollock et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1608, 445-473 (2017-07-12)
The poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) enzyme tankyrase (TNKS/ARTD5, TNKS2/ARTD6) uses its ankyrin repeat clusters (ARCs) to recognize degenerate peptide motifs in a wide range of proteins, thereby recruiting such proteins and their complexes for scaffolding and/or poly(ADP-ribosyl)ation. Here, we provide guidance for
Chao-Cheng Cho et al.
Nature communications, 10(1), 1491-1491 (2019-04-04)
Poly-ADP-ribosylation, a post-translational modification involved in various cellular processes, is well characterized in eukaryotes but thought to be devoid in bacteria. Here, we solve crystal structures of ADP-ribose-bound poly(ADP-ribose)glycohydrolase from the radioresistant bacterium Deinococcus radiodurans (DrPARG), revealing a solvent-accessible 2'-hydroxy
Hideyuki Higashi et al.
Journal of proteome research, 18(4), 1607-1622 (2019-03-09)
ADP-ribosylation is a post-translational modification that, until recently, has remained elusive to study at the cellular level. Previously dependent on radioactive tracers to identify ADP-ribosylation targets, several advances in mass spectrometric workflows now permit global identification of ADP-ribosylated substrates. In