MABE1013
Anti-RRP8 Antibody, clone 5C7.1
clone 5C7.1, from mouse
Sinônimo(s):
Ribosomal RNA-processing protein 8, Cerebral protein 1, Nucleomethylin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5C7.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RRP8(23378)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RRP8 in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade