MABC967
Anti-Kallikrein 7/KLK7 Antibody, clone 73-1
clone 73-1, from mouse
Sinônimo(s):
KLK7, Kallikrein-7, hK7, Serine protease 6, Stratum corneum chymotryptic enzyme, hSCCE
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
73-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLK7(5650)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected Kallikrein 7/KLK7 in ELISA applications (Shan, S.J., et. al. (2006). Clin Chem. 52(10):1879-86; Kishi, T., et. al. (2004). Clin Chem. 50(4):709-16).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Kallikrein 7/KLK7 in human skin tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade