MABC675
Anti-HSPA5 Antibody, clone 4E3
ascites fluid, clone 4E3, from mouse
Sinônimo(s):
78 kDa glucose-regulated protein, GRP-78, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, Heat shock 70 kDa protein 5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein, BiP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E3, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPA5(3309)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected HSPA5 in rat cerebellum, rat pons/midbrain, rat hippocampus, and human thyroid tissues.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected HSPA5 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa cell lysate