Documentos
MAB4337
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-UTF-1, clone 5G10.2
clone 5G10.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-AI505934
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5G10.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
entrada
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UTF1(8433)
Descrição geral
O UTF1 é um fator de transcrição que foi originalmente identificado devido à sua expressão em células-tronco embrionárias (ES), células de carcinoma embrionário (EC) e tecidos de linhagem germinativa. A expressão não foi encontrada em tecidos adultos. Na época, acreditava-se que a UTF1 poderia desempenhar um papel importante nos primeiros eventos moleculares da embriogênese. Estudos posteriores mostraram que a UTF1 é um alvo do complexo Oct-4/Sox-2, um determinante fundamental da pluripotência em células-tronco
Imunogênio
Proteína de fusão GST recombinante, UTF-1 humana
Aplicação
O anticorpo anti-UTF-1, clone 5G10.2, detecta o nível de UTF-1 & e foi validado por publicações & para uso em ELISA, WB & IC.
forma física
Formato: Purificado
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Sabine Conrad et al.
Stem cells international, 2016, 8582526-8582526 (2015-12-10)
The aim of this study was to elucidate the molecular status of single human adult germ stem cells (haGSCs) and haGSC colonies, which spontaneously developed from the CD49f MACS and matrix- (collagen-/laminin+ binding-) selected fraction of enriched spermatogonia. Single-cell transcriptional
H Valli-Pulaski et al.
Human reproduction (Oxford, England), 34(6), 966-977 (2019-05-22)
Is it feasible to disseminate testicular tissue cryopreservation with a standardized protocol through a coordinated network of centers and provide centralized processing/freezing for centers that do not have those capabilities? Centralized processing and freezing of testicular tissue from multiple sites
Christopher W Genheimer
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1001, 341-351 (2013-03-16)
Determining the in vivo response to cellular therapies is important in evaluating the effectiveness of regenerative medicine therapies. Such treatment modalities leverage the treated individual's ability to elicit the body's innate healing response to repair/regenerate damaged tissues or organs. Detailed
Takashi Nagai et al.
Journal of medical case reports, 14(1), 233-233 (2020-12-02)
Transverse testicular ectopia (TTE) is a rare anomaly in which both testes descend through a single inguinal canal into the same hemiscrotum. Although almost 20-50% of patients with TTE exhibit persistent Müllerian duct syndrome (PMDS) and many genetic analyses have
K von Kopylow et al.
Molecular human reproduction, 22(4), 229-239 (2016-01-23)
It is possible to isolate pure populations of single potential human spermatogonial stem cells without somatic contamination for down-stream applications, for example cell culture and gene expression analysis. We isolated pure populations of single potential human spermatogonial stem cells (hSSC)