MABC593
Anti-Astrin/SPAG5, clone 8B2 Antibody
clone 8B2, from rat
Sinônimo(s):
Sperm-associated antigen 5, Astrin, Deepest, Mitotic spindle-associated protein p126, MAP126
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8B2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2cκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPAG5(10615)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Astrin/SPAG5 in SiAstrin (Dr. Elisabeth Kremmer).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Astrin/SPAG5 in SiAstrin (Dr. Elisabeth Kremmer).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Astrin/SPAG5 in HeLa and A431 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1