MABC586
Anti-Sulf-2 Antibody, clone 8G1
clone 8G1, from mouse
Sinônimo(s):
Extracellular sulfatase Sulf-2, hSulf-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8G1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SULF2(55959)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Immunocytochemistry Analysis: 4 µg/mL of a representative lot of this antibody detected Sulf-2 in Sulf-2 transfected HEK293 cells, but not in HEK293 cells transfected with an empty vector or Sulf-1.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Sulf-2 in 10 µg of MCF-7 conditioned media.
Descrição-alvo
Sulf-2 is synthesized as a ~125 kDa pre-protein and is subsequently cleaved into ~75 kDa and ~50 kDa fragments, which are held together by disulfide bonds in the mature protein.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1