MABC1780
Anti-CSF1R/c-FMS Antibody, clone AFS98
Sinônimo(s):
Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor;EC:2.7.10.1;CSF-1 receptor;CSF-1-R;CSF-1R;M-CSF-R;Proto-oncogene c-Fms;CD115
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AFS98, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 109.18 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Csf1r(12978)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in J774.2 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected CSF1R/c-FMS in one million J774.2 cells.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected immunoprecipitated CSF1R/c-FMS in Immunoprecipitation applications (Sudo, T., et al. (1995). Oncogene. 11(12):2469-76).
Inhibition Assay: A representative lot inhibited colony formation of the bone marrow cells of C57BL/6 mice in response to M-CSF. (Sudo, T., et al. (1995). Oncogene.;11(12):2469-76).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CSF1R in Flow Cytometry applications (Sudo, T., et al. (1995). Oncogene. 11(12):2469-76).
ELISA Analysis: A representative lot detected CSF1R in ELISA applications (Sudo, T., et al. (1995). Oncogene. 11(12):2469-76).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2