fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A12, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 55.42 kDa
observed mol wt ~57 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
sequência de epítopo
N-terminal cytoplasmic domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... SLC7A11(23657)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected Cystine/glutamate transporter (xCT) in HepG2 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution from a representative lot detected Cystine/glutamate transporter (xCT) in A549 cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected V (xCT) in A549 cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cystine/glutamate transporter (xCT) in Western Blotting applications (Doll, S., et al. (2019). Nature.;575(7784):693-698).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1