MABC1191
Anti-Sodium-Iodide Symporter Antibody, clone ARN1
clone ARN1, from mouse
Sinônimo(s):
Sodium/iodide cotransporter, Na(+)/I(-) cotransporter, Na(+)/I(-) symporter, Solute carrier family 5 member 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ARN1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC5A5(6528)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodide Symporter in Immunohistochemistry applications (Tazebay, U.H., et. al. (2000). 6(8):871-8).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Sodium-Iodide Symporter in MDCK cells transduced with human WT Sodium-Iodide Symporter (NIS).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1