MABC1142
Anti-TIMP-4 Antibody, clone 9:4-7
clone 4-7, from mouse
Sinônimo(s):
Tissue inhibitor of metalloproteinases 4, Metalloproteinase inhibitor 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4-7, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TIMP4(7079)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected TIMP-4 in Immunohistochemistry applications (Donover, P.S., et. al. (2010). J Cell Biochem. 110(5):1255-61).
ELISA Analysis: A representative lot detected TIMP-4 in ELISA applications (Donover, P.S., et. al. (2010). J Cell Biochem. 110(5):1255-61).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TIMP-4 in Western Blotting applications (Donover, P.S., et. al. (2010). J Cell Biochem. 110(5):1255-61).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected TIMP-4 in human breast cancer tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1