MABC1111
Anti-Angiogenin Antibody, clone C527
clone C527, from mouse
Sinônimo(s):
Angiogenin-1, Ribonuclease 5, RNase 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C527, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
Informações sobre genes
mouse ... Ang(11727)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected Angiogenin in ELISA applications (Goncalves, K.A., et. al. (2016). Cell. 166(4):894-906).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected recombinant mouse angiogenin.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1