SAB2900334
Anti-HSP90AA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
heat shock protein hsp 90-alpha, hsp 86, hsp90a, hspc1, hspca
Selecione um tamanho
R$ 5.689,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.689,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat, mouse, chicken, monkey, Drosophila
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSP90AA1(3320)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)